Läs mer
1-brom-2,4-dimetoxibensen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522921 5 mL Glasflaska 5ml
10255280 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134170050
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 17715-69-4
Molekylformel C8H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 217.06
MDL-nummer MFCD00009844
InChI-nyckel NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC-namn 1-brom-2,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25 °C till 26 °C
Färg Gult
Densitet 1.5070g/mL, 1.507
Kokpunkt 153 °C till 155 °C (18,0 mmHg)
Flampunkt 109 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(OCH3)Br
Brytningsindex 1,5718 till 1,5738
Kvantitet 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Formel vikt 217.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.