Läs mer
1-Brom-2,4-dinitrobensen, 98 %
Produktkod. 11459917
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459917 25 g 25g
11469917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22867.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 584-48-5 | C6H3BrN2O4 | 247,004 g/mol
1-brom-2,4-dinitrobensen har använts vid framställning av 2,4-dinitrofenol via behandling med KO2-kroneterkomplex i bensen. Det används som substrat vid proteinbestämning och glutation S-transferas (GST ) analys av kyckling- och råttprostaglandin D2-syntas (PGDS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-2,4-dinitrobensen har använts vid framställning av 2,4-dinitrofenol via behandling med KO2-kroneterkomplex i bensen. Det används som substrat vid proteinbestämning och glutation S-transferas (GST ) analys av kyckling- och råttprostaglandin D2-syntas (PGDS).
Löslighet
Löslig i vatten (delvis blandbar).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en förseglad behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 584-48-5
Molekylformel C6H3BrN2O4
Molekylvikt (g/mol) 247.004
MDL-nummer MFCD00041873
InChI-nyckel PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
IUPAC-namn 1-brom-2,4-dinitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
Smältpunkt 70 °C till 73 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3459
Synonym 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis blandbar).
Formel vikt 247.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.