Läs mer
1-brom-2,4-dinitrobensen, MP Biomedicals
Produktkod. 11431056 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431056 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11431056 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520234410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 10g
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2, 4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Molekylformel C6H3BrN2O4
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
InChI-nyckel PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
IUPAC-namn 1-brom-2,4-dinitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 247.004
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
Formel vikt 247.01