Läs mer
1-Bromo-2,5,8-undecatriyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2,5,8-undecatriyne |
| CAS | 34498-25-4 |
| Molekylformel | C11H11Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,5,8,11H2,1H3 |
| LEDER | CCC#CCC#CCC#CCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromoundeca-2,5,8-triyne |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.11 |
| Formel vikt | 222.0044 |