Läs mer
1-brom-2,5-diklor-3-fluorbensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329355 25 g 25g
11309355 1 g 1g
11319355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16713.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 202865-57-4 | Molekylformel: C6H2BrCl2F | Molekylvikt: 243,88 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202865-57-4
Molekylformel C6H2BrCl2F
Molekylvikt (g/mol) 243.88
MDL-nummer MFCD00142585
InChI-nyckel CAYJMDVKWMVOLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-3-fluorobromobenzene, 3-bromo-2,5-dichloro-1-fluorobenzene, pubchem3211, acmc-1cm10, #, 2-bromo-6-fluoro-1,4-phenylene dichloride, benzene, 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluoro, 1-bromanyl-2,5-bis chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 618513
IUPAC-namn 1-brom-2,5-diklor-3-fluorbensen
LEDER FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Brytningsindex 1.5757
Kvantitet 25 g
Formel vikt 243.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.