Läs mer
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11462958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462958 5 g 5g
11452958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18670.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167415-27-2
Molekylformel C6H2BrF2NO2
Molekylvikt (g/mol) 237.99
MDL-nummer MFCD00042184
InChI-nyckel GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
PubChem CID 2736286
IUPAC-namn 1-brom-2,5-difluoro-4-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Smältpunkt 55°C to 57°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7411347
Formel vikt 237.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.