Läs mer
1-Bromo-2,6-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10655521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655521 5 g Glass bottle 5g
10241143 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10655521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 64248-56-2
Molekylformel C6H3BrF2
Molekylvikt (g/mol) 192.991
MDL-nummer MFCD00009894
InChI-nyckel HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC-namn 2-bromo-1,3-difluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2, 6-difluorobenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F2C6H3Br
Brytningsindex 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.99
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid