missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromo-2,6-difluorobenzene-d3, CDN

Produktkod. 30321336
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321336 0.5 g 0.5g
30317128 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321336 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60640.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2,6-difluorobenzene-3,4,5-D6
CAS 1219803-73-2
Molekylformel C6 D3 Br F2
Kvantitet 0.5 g
Synonym 2-Bromo-1,3-difluorobenzene-4,5,6-d3, 1-Bromo-2,6-difluorobenzene-3,4,5-D6, 2,6-Difluoro-1-bromobenzene-d3, 2,6-Difluorobromobenzene-d3
InChI formel InChI=1 S/C6H3BrF2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3 H/i1D,2 D,3 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(F)c(Br)c(F)c1[2 H]
IUPAC-namn 1-bromo-3,4,5-trideuterio-2,6-difluorobenzene
Molekylvikt (g/mol) 196.0073
Formel vikt 194.9574 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.