Läs mer
1-brom-2-(brommetyl)naftalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449360
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449360 1 g 1g
11439360 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449360 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50240.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 37763-43-2 | Molekylformel: C11H8Br2 | Molekylvikt: 299,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37763-43-2
Molekylformel C11H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 299.99
MDL-nummer MFCD00046369
InChI-nyckel DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
PubChem CID 37828
IUPAC-namn 1-brom-2-(brommetyl)naftalen
LEDER BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Smältpunkt 108 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 299.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.