Läs mer
1-Bromo-2-butyne, 98%
Produktkod. 11384586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384586 25 g 25g
11374586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20134.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
1-Bromo-2-butyn används vid framställning av sex till åtta ringformade ringföreningar i reaktion med indoler och pseudopteran (± )-Kallolide B, som är en marin naturprodukt. Vidare fungerar det som en prekursor vid framställning av axiellt kirala teranylföreningar, alkylering av L-tryptofanmetylester, 4-butynyloxibensensulfonylklorid och monopropargylerat dienderivat. Utöver detta används det också vid syntes av isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyklobutanolderivat, allyl-[4-(but-2-ynyloxi)fenyl]sulfan, allenylindium och axiellt kirala teranylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Bromo-2-butyn används vid framställning av sex till åtta ringformade ringföreningar i reaktion med indoler och pseudopteran (+/-)-Kallolide B, som är en marin naturprodukt. Vidare fungerar det som en prekursor vid framställning av axiellt kirala teranylföreningar, alkylering av L-tryptofanmetylester, 4-butynyloxibensensulfonylklorid och monopropargylerat dienderivat. Utöver detta används det också vid syntes av isopropylbut-2-ynylamin, allenylcyklobutanolderivat, allyl-[4-(but-2-ynyloxi)fenyl]sulfan, allenylindium och axiellt kirala teranylföreningar.
Löslighet
Blandbar med acetonitril.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3355-28-0
Molekylformel C4H5Br
Molekylvikt (g/mol) 132.988
MDL-nummer MFCD00190233
InChI-nyckel LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
IUPAC-namn 1-bromobut-2-yn
LEDER CC#CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-butyne
Densitet 1.519
Kokpunkt 123°C to 125°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Brytningsindex 1.508
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 605306
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetonitrile.
Formel vikt 132.99
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.