Läs mer
1-Bromo-2-butyne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-bromobut-2-yne |
| CAS | 3355-28-0 |
| Molekylformel | C4 H5 Br |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-butyne, 1-Bromo-3-methyl-2-butyne, 2-Butyn-1-yl Bromide, 2-Butynyl Bromide, 4-Bromobut-2-yne |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3 |
| LEDER | CC#CCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromobut-2-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.987 |
| Formel vikt | 131.957 |