Läs mer
1-Brom-2-klor-1,1,2-trifluor-3-buten, 97 %
Produktkod. 11429557
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429557 25 g 25g
11419557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22057.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-25-4
Molekylformel C4H3BrClF3
Molekylvikt (g/mol) 223.42
MDL-nummer MFCD00039225
InChI-nyckel VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
PubChem CID 136217
IUPAC-namn 4-brom-3-klor-3,4,4-trifluorbut-1-en
LEDER FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Densitet 1.678
Kokpunkt 98 °C till 99 °C
Brytningsindex 1.407
Kvantitet 25 g
Beilstein 1758700
Formel vikt 223.43
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.