Läs mer
1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene |
| CAS | 1260890-50-3 |
| Molekylformel | C7H2BrClF4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2BrClF4/c8-4-2-1-3(7(11,12)13)6(10)5(4)9/h1-2H |
| LEDER | OC(=O)CN(C)CP(O)(O)=O |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.44 |