Läs mer
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene |
| CAS | 3970-37-4 |
| Molekylformel | C6H3BrClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H |
| LEDER | ClC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-chloro-3-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.45 |
| Formel vikt | 234.9 |