Läs mer
1-brom-2-klor-4-fluorbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477216
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477216 5 g 5g
11487216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25538.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110407-59-5
Molekylformel C6H3BrClF
Molekylvikt (g/mol) 209.442
MDL-nummer MFCD00142587
InChI-nyckel LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-benzene, 4-bromo-3-chlorofluorobenzene, 2-bromo-5-fluorochlorobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro, pubchem3755, acmc-1bnv0, 2-chloro-4-fluorobromobezene, ksc494m7f
PubChem CID 2733406
IUPAC-namn 1-brom-2-klor-4-fluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1F)Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.