Läs mer
1-Brom-2-klor-4-nitrobensen, 98 %
Produktkod. 11341957
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341957 50 g 50g
11331957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07573.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236,449 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29682-39-1
Molekylformel C6H3BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 236.449
MDL-nummer MFCD00051514
InChI-nyckel YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 34667
IUPAC-namn 1-brom-2-klor-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Smältpunkt 59 °C till 62 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2253107
Formel vikt 236.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.