missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromo-2-chlorobenzene, 98+%

Produktkod. p-7081697
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11459353

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11782.18

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.452 g/mol

1-Brom-2-klorbensen finner användning i gaskromatografi och vätskekromatografianalys. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och syntetisk kemi. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställningen av arylpiperidiner och aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar
1-Brom-2-klorbensen finner tillämpning i gaskromatografi och vätskekromatografianalys. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och syntetisk kemi. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställningen av arylpiperidiner och aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.

Löslighet Oblandbar med vatten
.

Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 694-80-4
Molekylformel C6H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 191.452
MDL-nummer MFCD00000532
InChI-nyckel QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC-namn 1-brom-2-klorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chlorobenzene
Smältpunkt -13°C
Densitet 1.649
Kokpunkt 203°C to 205°C
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.5815
Beilstein 1855303
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 191.46
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Bromo-2-chlorobenzene

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.