Learn More
1-Brom-2-klorbensen, 98+%
Product Code. 11459353
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11459353 50 g 50g
11469353 250 g 250g
11449353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11459353 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11782.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191,452 g/mol
1-Brom-2-klorbensen finner användning i gaskromatografi och vätskekromatografianalys. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och syntetisk kemi. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställningen av arylpiperidiner och aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-2-klorbensen finner tillämpning i gaskromatografi och vätskekromatografianalys. Det används också som en mellanprodukt i farmaceutisk och syntetisk kemi. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställningen av arylpiperidiner och aryltetrahydropyridiner som 5- HT2C- agonister.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 694-80-4
Molekylformel C6H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 191.452
MDL-nummer MFCD00000532
InChI-nyckel QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC-namn 1-brom-2-klorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chlorobenzene
Smältpunkt -13 °C
Densitet 1.649
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.5815
Beilstein 1855303
Kokpunkt 203 °C till 205 °C
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 191.46
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.