Läs mer
1-Brom-2-klorosbensen, TRC
Produktkod. 30329458
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30329458 100 g
1 options
Produktkod. 30329458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB682310100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Molekylformel C6 H4 Br Cl
Kvantitet 100 g
Synonym Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
LEDER Clc1ccccc1Br
IUPAC-namn 1-bromo-2-klorbensen
Molekylvikt (g/mol) 191.45
Formel vikt 189.9185