Läs mer
1-Brom-2-klorosbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromochlorobenzene |
| CAS | 694-80-4 |
| Molekylformel | C6 H4 Br Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-klorbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.45 |
| Formel vikt | 189.9185 |