Läs mer
1-brom-2-kloretan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10616164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616164 500 mL Glasflaska 500ml
10472211 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 214185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.41 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-04-0
Molekylformel C2H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 143.41
MDL-nummer MFCD00000962
InChI-nyckel IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
IUPAC-namn 1-brom-2-kloretan
LEDER C(CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloroethane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -17.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7300g/mL, 1.73
Kokpunkt 106.0°C to 107.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2CH2Br
Brytningsindex 1.4900 to 1.4920
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 143.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.