Läs mer
1-brom-2-kloretan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489473
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489473 2500 g 2500g
11469473 100 g 100g
11479473 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12349.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-04-0 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-brom-2-kloretan användes i regio- och diastereoselektiv syntes av 2-alkylidentetrahydrofuraner. 1-Brom-2-kloretan används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Det används som gasningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-2-kloretan användes i regio- och diastereoselektiv syntes av 2-alkylidentetrahydrofuraner. 1-Brom-2-kloretan används som lösningsmedel och som mellanprodukt för organisk syntes. Det används som gasningsmedel.
Löslighet
Lösligt i vatten (7 g/L (20 °C). Löslig i etanol, etyleter, kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-04-0
Molekylformel C2H4BrCl
Molekylvikt (g/mol) 143.408
MDL-nummer MFCD00000962
InChI-nyckel IBYHHJPAARCAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene chlorobromide, 2-chloroethyl bromide, 1-chloro-2-bromoethane, 2-bromoethyl chloride, ethane, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chloroethane, s-chlorobromoethane, 1,2-bromochloroethane, beta-chloroethyl bromide, sym-chlorobromoethane
PubChem CID 7849
ChEBI CHEBI:19032
IUPAC-namn 1-brom-2-kloretan
LEDER C(CBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloroethane
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.726
Kokpunkt 106°C to 107°C
Flampunkt None
Odör Sweet
Linjär formel ClCH2CH2Br
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 605265
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water ( 7g/L (20°C). Soluble in ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formel vikt 143.42
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.