Läs mer
1-Bromo-2-chloroethane-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| CAS | 1219795-52-4 |
| Molekylformel | C2 D4 Br Cl |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1-bromo-2-chloro- (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-1,1,2,2-d4 (ACI), 1-Bromo-2-chloroethane-d4, 1-Bromo-2-chloroethane-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.4348 |
| Formel vikt | 145.9436 g/mol |
| Visa mer |