Läs mer
1-Bromo-2-chloroethane, TRC
Produktkod. 30331268
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30331268 25 g
1 options
Produktkod. 30331268 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68215525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-chloroethane
CAS 107-04-0
Molekylformel C2 H4 Br Cl
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide
InChI formel InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2
LEDER ClCCBr
IUPAC-namn 1-bromo-2-chloroethane
Molekylvikt (g/mol) 143.41
Formel vikt 141.9185