Läs mer
1-Brom-2-cyklohexylbensen, 97 %
Produktkod. 11334895
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334895 25 g 25g
11314895 1 g 1g
11324895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18059.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59734-92-8
Molekylformel C12H15Br
Molekylvikt (g/mol) 239.16
MDL-nummer MFCD02093987
InChI-nyckel BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
PubChem CID 10944502
IUPAC-namn 1-brom-2-cyklohexylbensen
LEDER BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Densitet 1.295
Kokpunkt 79 °C till 83 °C (0,01 mmHg)
Brytningsindex 1.5605
Kvantitet 25 g
Beilstein 2365764
Formel vikt 239.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.