Läs mer
1-Bromo-2-cyclohexylethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-cyclohexylethane |
| CAS | 1647-26-3 |
| Molekylformel | C8H15Br |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (2-Bromoethyl)cyclohexane, 1-Bromo-2-cyclohexylethane, 2-Cyclohexylethyl Bromide, NSC 46808, NSC 6078 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2 |
| LEDER | BrCCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-bromoethylcyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.11 |
| Formel vikt | 190.0357 |