Läs mer
1-Brom-2-etylbutan, 97 %
Produktkod. 11491420
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491420 25 mL 25ml
11481420 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11491420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26445.AC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165,074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3814-34-4
Molekylformel C6H13Br
Molekylvikt (g/mol) 165.074
MDL-nummer MFCD00000219
InChI-nyckel KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC-namn 3-(brommetyl)pentan
LEDER CCC(CC)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-ethylbutane
Densitet 1.179
Kokpunkt 145 °C
Flampunkt 36 °C (96 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.4515
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Formel vikt 165.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.