missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-1-Bromo-2-ethylhexane-d17, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-ethylhexane-D17 |
| CAS | 1398065-97-8 |
| Molekylformel | C8 D17 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | (±)-1-Bromo-2-ethylhexane-d17, 3-(Bromomethyl-d2)heptane-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-d15, 1-Bromo-2-ethylhexane-D17, 1-Bromoiso-octane-d17, 2-Ethylhexyl-d17 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 3-[bromo(dideuterio)methyl]-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecadeuterioheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.2293 |
| Formel vikt | 209.1581 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?