Learn More
1-brom-2-fluoro-4-nitrobensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15438048
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15438048 25 g 25g
15448048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15438048 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61494.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 185331-69-5 | C6H3BrFNO2 | 220.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 185331-69-5
Molekylformel C6H3BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 220.00
MDL-nummer MFCD05865088
InChI-nyckel AZYQMHQOHNGPRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-4-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro, pubchem1045, acmc-1byt6, ksc495e5r, 1-bromo-2-fluoro-4-nitro-benzene, 4-bromo-3-fluoronitrobenzene; 3-fluoro-4-bromonitrobenzene
PubChem CID 2756994
IUPAC-namn 1-brom-2-fluoro-4-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Smältpunkt 88°C to 94°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 220
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.