Läs mer
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene, 98%
Produktkod. 15425397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425397 1 g 1g
15435397 5 g 5g
15498145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15425397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32650.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 286932-57-8 | C7H3BrF4O | 258.998 g/mol
1-brom-2-fluor-5-(trifluormetoxi)bensen använd som lösningsmedel. Används mest vid kemisk bearbetning, extraktion och separation av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometoxi)bensen används som lösningsmedel. Används mest vid kemisk bearbetning, extraktion och separation av kemikalier.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286932-57-8
Molekylformel C7H3BrF4O
Molekylvikt (g/mol) 258.998
MDL-nummer MFCD02181186
InChI-nyckel VVVFPEJORKPEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluorotrifluoroanisole, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-bromobenzene, 3-bromo-4-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 3-bromo-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-bromo-4-fluorotrifluoromethoxybenzene, pubchem12363, acmc-1cocq
PubChem CID 25067359
IUPAC-namn 2-brom-l-fluor-4-(trifluormetoxi)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Kvantitet 1 g
Formel vikt 259
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.