Läs mer
1-Brom-2-fluorbensen, 99 %
Produktkod. 11413364
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413364 25 g 25g
11423364 100 g 100g
11433364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413364 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10635.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-brom-2-fluorbensen används som en reaktant med cyklopenta-1,3-dien för att producera 1,4-dihydro-1,4-metano-naftalen. Denna reaktion kommer att behöva reagens Mg och lösningsmedel dietyleter. Reaktionstiden är 3 timmar med en temperatur på 20 °C,
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-brom-2-fluorbensen används som en reaktant med cyklopenta-1,3-dien för att producera 1,4-dihydro-1,4-metano-naftalen. Denna reaktion kommer att behöva reagens Mg och lösningsmedel dietyleter. Reaktionstiden är 3 timmar med en temperatur på °20 C,
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072-85-1
Molekylformel C6H4BrF
Molekylvikt (g/mol) 175
MDL-nummer MFCD00000282
InChI-nyckel IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
PubChem CID 61259
IUPAC-namn 1-brom-2-fluorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-fluorobenzene
Smältpunkt -8°C
Densitet 1.601
Kokpunkt 155°C to 157°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.534
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1071819
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 175.01
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.