Learn More
1-Brom-2-fluorbensen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-fluorobenzene |
| CAS | 1072-85-1 |
| Molekylformel | C6 H4 Br F |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| LEDER | Fc1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-fluorobenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 175 |
| Formel vikt | 173.948 |