Läs mer
1-brom-2-hexadekanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397489
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397489 10 g 10g
11307499 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27872.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21436-52-2 | Molekylformel: C16H31BrO | Molekylvikt: 319,327 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21436-52-2
Molekylformel C16H31BrO
Molekylvikt (g/mol) 319.327
MDL-nummer MFCD07777089
InChI-nyckel ICZYLTOWIBJLIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-hexadecanone, acmc-1cipg, 2-hexadecanone,1-bromo
PubChem CID 14843414
IUPAC-namn 1-bromhexadekan-2-on
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-hexadecanone
Smältpunkt 54 °C till 59 °C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 319.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.