Läs mer
1-Bromo-2-jodbensen, 98+%, stab. med koppar
Produktkod. 11448876
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448876 5 g 5g
11458876 25 g 25g
11468876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17020.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282,906 g/mol
2-Bromjodbensen används vid syntes av diarylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromjodbensen används vid syntes av diarylaminer.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Skydda från ljus. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-55-1
Molekylformel C6H4BrI
Molekylvikt (g/mol) 282.906
MDL-nummer MFCD00001030
InChI-nyckel OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC-namn 1-brom-2-jodbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-iodobenzene
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt 9°C to 10°C
Densitet 2.256
Kokpunkt 257°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.6645
Kvantitet 5 g
Beilstein 1855309
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 282.91
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.