Läs mer
1-Brom-2-jodbensen, TRC
Produktkod. 30347169
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30347169 5 g
1 options
Produktkod. 30347169 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6838555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS 583-55-1
Molekylformel C6 H4 Br I
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
LEDER Brc1ccccc1I
IUPAC-namn 1-bromo-2-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 282.904
Formel vikt 281.854