Läs mer
1-brom-2-jodtetrafluoretan, 97%, stab. med koppar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11470397
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470397 25 g 25g
11460397 5 g 5g
11480397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21771.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 421-70-5
Molekylformel C2BrF4I
Molekylvikt (g/mol) 306.82
MDL-nummer MFCD00042136
InChI-nyckel ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC-namn 1-brom-1,1,2,2-tetrafluoro-2-jodetan
LEDER FC(F)(Br)C(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 1.648
Kokpunkt 78°C
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 1688466
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 306.82
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.