Learn More
1-brom-2-isopropoxibensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11431100
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11431100 25 g 25g
11421100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11431100 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25688.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-07-5 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
1-Brom-2-isopropoxibensen används som mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Brom-2-isopropoxibensen används som mellanprodukt i
organiska synteser.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibelt material är starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 701-07-5
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD00070759
InChI-nyckel MMORVPBHAHXAHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-isopropoxybenzene, 2-2'-bromophenoxy propane, 1-bromo-2-propan-2-yloxy benzene, 1-bromo-2-isopropoxy benzene, 2-2-bromophenoxy propane, o-bromoisopropoxybenzene, 2-bromoisopropoxybenzene, 1-bromo-2-1-methylethoxy benzene, 2-bromophenyl isopropyl ether, pubchem3828
PubChem CID 21925427
IUPAC-namn 1-brom-2-propan-2-yloxibensen
LEDER CC(C)OC1=CC=CC=C1Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-isopropoxybenzene
Densitet 1.34
Kokpunkt 73°C (2 mmHg)
Odör Aromatic
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 215.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.