Läs mer
1-Bromo-2-methoxy-d3-ethane, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-methoxyethane-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 2870708-27-1 |
| Molekylformel | C3 D3 H4 Br O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-methoxy-d3-ethane, 1-Bromo-2-(methoxy-d3)ethane, 1-Bromo-2-methoxyethane-D3 (methoxy-D3), 2-Bromoethyl Methyl-d3 Ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-(trideuteriomethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.0096 |
| Formel vikt | 140.9869 g/mol |
| Show More |