Läs mer
1-Bromo-2-metoxynaftalen, 97 %
Produktkod. 11493168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493168 5 g 5g
11403178 25 g 25g
11413178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18926.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 3401-47-6 | C11H9BrO | 237,10 g/mol
1-brom-2-metoxinaftalen är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används som ett reagens för att syntetisera en katalysator för mycket enantioselektiv aziridinering av styrenderivat. Den kan också användas för att framställa biaryler eller biheterocykler genom palladiumkatalyserad Ullmann-koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-Brom-2-metoxi-naftalen är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används som ett reagens för att syntetisera en katalysator för mycket enantioselektiv aziridinering av styrenderivat. Den kan också användas för att framställa biaryler eller biheterocykler genom palladiumkatalyserad Ullmann-koppling.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3401-47-6
Molekylformel C11H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 237.10
MDL-nummer MFCD00055374
InChI-nyckel XNIGURFWNPLWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-methoxy-naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-methoxy, acmc-1cjky, maybridge3_005134, 2-methoxy-1-bromonaphthalene, 1-bromo-2-methoxy-naphtalene
PubChem CID 72860
IUPAC-namn 1-brom-2-metoxinaftalen
LEDER COC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Smältpunkt 79 °C till 80 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045600
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 237.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.