Läs mer
1-Brom-2-metylnaftalen, teknik. 90 %
Produktkod. 11341827
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341827 50 g 50g
11331827 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05093.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221,10 g/mol
1-brom-2-metylnaftalen används som testförening vid bestämning av halogenerade kolväten vid spårnivåer genom superkritisk vätskekromatografi-mikrovågsinducerad plasmamasspektrometri. Dynamisk fosforescenssläckning av 1-brom-2-metylnaftalen utan deoxygenering har använts för selektiv avkänning av Cu(II) vid ngm-nivåer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-2-metylnaftalen används som testförening vid bestämning av halogenerade kolväten vid spårnivåer genom superkritisk vätskekromatografi-mikrovågsinducerad plasmamasspektrometri. Dynamisk fosforescenssläckning av 1-brom-2-metylnaftalen utan deoxygenering har använts för selektiv avkänning av Cu(II) vid ngm-nivåer.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2586-62-1
Molekylformel C11H9Br
Molekylvikt (g/mol) 221.10
MDL-nummer MFCD00003871
InChI-nyckel CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
IUPAC-namn 1-brom-2-metylnaftalen
LEDER CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Densitet 1.428
Kokpunkt 295 °C till 296 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.649
Kvantitet 50 g
Beilstein 2042531
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 221.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.