missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-D3 |
| CAS | 344299-42-9 |
| Molekylformel | C4 D3 H6 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1-d3, 3-bromo-2-methyl- (9 CI), 2-(Bromomethyl)-1,1,1-trideuteriopropane, 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-d3, Isobutyl-d3 bromide, 1-Bromo-2-methylpropane-3,3,3-D3, 1-Bromo-2-methylpropane-d3, 1-Bromo-2-(methyl-d3)propane |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)CBr |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1,1,1-trideuterio-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.0368 |
| Formel vikt | 139.0076 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?