Läs mer
1-Brom-2-metylpropan, 98+%
Produktkod. 11496696
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496696 250 g 250g
11486696 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23854.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137,02 g/mol
1-brom-2-metylpropan används som ett syntetiskt reagens för framställning av 1-etyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid genom reaktion med 1-etylimidazol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Brom-2-metylpropan används som ett syntetiskt reagens för framställning av 1-etyl-1,3-isobutylimidazoliumbromid genom reaktion med 1-etylimidazol.
Löslighet
Något löslig i vatten. Blandbar med alkohol, eter.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-77-3
Molekylformel C4H9Br
Molekylvikt (g/mol) 137.02
MDL-nummer MFCD00000217
InChI-nyckel HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
IUPAC-namn 1-brom-2-metylpropan
LEDER CC(C)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-methylpropane
Smältpunkt -118 °C
Densitet 1.255
Kokpunkt 90 °C till 92 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2342
Beilstein 1730915
Merck Index 14,5135
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Blandbar med alkohol, eter.
Formel vikt 137.02
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-methylpropane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.