Läs mer
1-Bromo-2-methylpropane-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-methylpropane-d7 |
| CAS | 344299-41-8 |
| Molekylformel | C4 D7 H2 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Methyl-2-propyl Bromide-d7, 2-Methylpropyl Bromide-d7, Bromoisobutane-d7, Isobutyl Bromide-d7, NSC 8416-d7, iso-Butyl Bromide-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CBr)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(bromomethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.06 |
| Formel vikt | 143.0327 |