Läs mer
1-Bromo-2-methylpropane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 78-77-3 |
| Smältpunkt | -118°C |
| Densitet | 1.26 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 92°C/1013 hPa |
| Molekylformel | (CH3)2CHCH2Br |
| MDL-nummer | MFCD00000217 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide, 1-Bromo-2-methylpropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.02 |
| Kvalitet | Research |