Läs mer
1-Brom-2-naftalenyd, TRC
Produktkod. 30331305
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30331305 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30331305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6884552.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-naphthaldehyde
CAS 3378-82-3
Molekylformel C11H7BrO
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
LEDER O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
IUPAC-namn 1-bromo-2-naftalenhyd
Molekylvikt (g/mol) 235.08
Formel vikt 233.97