missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Brom-2-naftalenyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromo-2-naphthaldehyde |
| CAS | 3378-82-3 |
| Molekylformel | C11H7BrO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H |
| LEDER | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-naftalenhyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vikt | 233.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?