Läs mer
1-Bromo-2-naphthol, 97%
Produktkod. 11412978
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412978 100 g 100g
11402978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18692.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 573-97-7 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 573-97-7
Molekylformel C10H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 223.069
MDL-nummer MFCD00003869
InChI-nyckel FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-naphthol, 1-bromo-2-naphthalenol, wormin, 2-naphthalenol, 1-bromo, disthemin, 1-bromo-2-hydroxynaphthalene, 1-brom-2-naphthol, unii-vke7l55pp9, 1-brom-2-naphthol german, 2-naphthol, 1-bromo
PubChem CID 11316
IUPAC-namn 1-bromonaftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-naphthol
Smältpunkt 76°C to 81°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2044001
Formel vikt 223.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.