Läs mer
1-Bromo-2-nitrobenze-d4, TRC
Produktkod. 30336870
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30336870 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30336870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6861775MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenze-d4
CAS 1020720-09-5
Molekylformel C6 2H4 Br N O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-nitro- (ACI), 5-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene, 1-Bromo-2-nitrobenzene-D4, 2-Bromonitrobenzene-d4
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 206.03
Formel vikt 204.9676