Läs mer
1-Bromo-2-nitrobenzene, 98%
Produktkod. p-75266 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10096293
Brand: Thermo Scientific Acros 150350050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-19-5
Molekylformel C6H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 202.01
MDL-nummer MFCD00007045
InChI-nyckel ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC-namn 1-brom-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40.0°C to 43.0°C
Kokpunkt 261.0°C
Flampunkt >110°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4NO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, I, 247
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vikt 202.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromo-2-nitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.