Läs mer
1-Bromo-2-nitrobensen, 99 %
Produktkod. 11469183
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469183 50 g 50g
11479183 250 g 250g
11459183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11686.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    984.30 SEK
    797.65 SEK / 50g
    Save 186.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202,007 g/mol
1-Brom-2-nitrobensen används i organisk syntes. Det kan också reagera med 2-metylamino-bensoesyra för att få N-metyl-N-(2-nitro-fenyl)-antranilsyra. Och det används också vid framställning av 4-metoxi-2a-nitrodifenyleter, 1-metoxi-3,5-bis-(2-nitro-fenoxi)bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Brom-2-nitrobensen används i organisk syntes. Det kan också reagera med 2-metylamino-bensoesyra för att få N-metyl-N-(2-nitro-fenyl)-antranilsyra. Och det används också vid framställning av 4-metoxi-2′ -nitrodifenyleter, 1-metoxi-3,5-bis-(2-nitro-fenoxi)bensen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 577-19-5
Molekylformel C6H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 202.007
MDL-nummer MFCD00007045
InChI-nyckel ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC-namn 1-brom-2-nitrobensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromo-2-nitrobenzene
Smältpunkt 40 °C till 44 °C
Kokpunkt 261 °C
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3459
Beilstein 2044109
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 202.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.